Learn More
(3,3,3-Trifluoropropyl)chlorodimethylsilane, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 432210250
Detalles adicionales : CAS : 1481-41-0 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2986 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10795832
  • 333.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1481-41-0
190.67
trifluoropropyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, 3,3,3-trifluoropropyl dimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl chlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1c1aj, chloro dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropylchlorodimethylsilane
chloro-dimethyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane
C5H10ClF3Si
KBAZUXSLKGQRJF-UHFFFAOYSA-N
73866
C[Si](C)(CCC(F)(F)F)Cl
Especificaciones
(3, 3, 3-Trifluoropropyl)chlorodimethylsilane
20°C
Glass bottle
1.11
Colorless
1481-41-0
100.0
C5H10ClF3Si
KBAZUXSLKGQRJF-UHFFFAOYSA-N
chloro-dimethyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane
73866
Liquid
1.1100g/mL
Authentic
1.3770 to 1.3790 (20°C, 589nm)
118°C
25g
94.0
94% min. (GC)
trifluoropropyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, 3,3,3-trifluoropropyl dimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl chlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1c1aj, chloro dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropylchlorodimethylsilane
C[Si](C)(CCC(F)(F)F)Cl
190.67
190.67
95%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • (3,3,3-Trifluoropropyl)chlorodimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
SDS Documentos