Learn More
Ácido 3,3,3-trifluoropropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3, 3, 3-Trifluoropropionic acid |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 9.7°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1.4500g/mL |
Punto de ebullición | 146°C |
Temperatura de inflamación | 92°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3,3,3-Trifluoropropionic acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.