Learn More
3-(2-tienil)-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
3-(2-Thienyl)-L-alanine can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-(2-tienil)-L-alanina puede usarse en el sector agroquímico, farmacéutico y como colorante.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
La 3-(2-tienil)-L-alanina puede usarse en el sector agroquímico, farmacéutico y como colorante.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(2-Thienyl)-L-alanine |
Punto de fusión | 255°C to 263°C (decomposition) |
Color | Blanco |
Beilstein | 82872 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.21 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Cantidad | 250 mg |
Forma física | Sólido |