Learn More
Alfa Aesar™ 3-(2-Thiazolidinyl)phenol, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62119.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448698
  • 188.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
3-(2-Thiazolidinyl)phenol
181.25
2-(3-Hydroxyphenyl)thiazolidine
C9H11NOS
MFCD16685178
Especificaciones
3-(2-Thiazolidinyl)phenol
97%
181.25
2-(3-Hydroxyphenyl)thiazolidine
1g
C9H11NOS
MFCD16685178