missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diclorhidrato de 3-(2-piridil)-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15450639
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1082692-96-3
MFCD06809729
l-2-pyridylalanine, 3-2-pyridyl-l-alanine, s-2-amino-3-pyridin-2-yl propanoic acid, h-2-pal-oh, l-3-2-pyridyl-alanine, 3-2-pyridyl-alanine, 2'-pyridyl-l-ala, 2s-2-amino-3-pyridin-2-yl propanoic acid, 2-aza-d-phenylalanine, 3-pyridin-2-yl-d-alanine
2761499
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1082692-96-3
MFCD06809729
l-2-pyridylalanine, 3-2-pyridyl-l-alanine, s-2-amino-3-pyridin-2-yl propanoic acid, h-2-pal-oh, l-3-2-pyridyl-alanine, 3-2-pyridyl-alanine, 2'-pyridyl-l-ala, 2s-2-amino-3-pyridin-2-yl propanoic acid, 2-aza-d-phenylalanine, 3-pyridin-2-yl-d-alanine
2761499

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(2-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride
Fórmula molecular C8H10N2O2
Clave InChI PDRJLZDUOULRHE-ZETCQYMHSA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)CC(C(=O)O)N
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-tiofen-2-ilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 166.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.1
Porcentaje de pureza 95%
Cantidad 250 mg
Forma física Sólido
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'