Learn More
Ácido 3-(2-Piridil)-5,6-difenil-1,2,4-triazina-p,p'-disulfónico, hidrato de sal disódica, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737961
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
1264198-47-1, 28048-33-1
C20H12N4Na2O6S2
514.44
MFCD00717621
DDIHLFCSEHAOJZ-UHFFFAOYSA-L
5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate, disodium ferrozine 2-hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-bis 4-sulfophenyl-1,2,4-triazine disodium salt hydrate
91871971
disodio; 4-[3-piridin-2-il-6-(4-sulfonatofenil)-1,2,4-triazin-5-il]bencenosulfonato; hidrato
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(N=C(N=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
1264198-47-1, 28048-33-1
C20H12N4Na2O6S2
514.44
MFCD00717621
DDIHLFCSEHAOJZ-UHFFFAOYSA-L
5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate, disodium ferrozine 2-hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-bis 4-sulfophenyl-1,2,4-triazine disodium salt hydrate
91871971
disodio; 4-[3-piridin-2-il-6-(4-sulfonatofenil)-1,2,4-triazin-5-il]bencenosulfonato; hidrato
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(N=C(N=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Punto de fusión >300.0°C
Color Verde amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad (5% acetate-buffer pH 5.5) Clear yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.45
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.