Learn More
3-[2-Oxo-3-(trifluorometil)-1,2-dihidropiridin-1-il]propanonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-[2-Oxo-3-(trifluoromethyl)-1, 2-dihydropyridin-1-yl]propanenitrile |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |