Learn More
[3-(2-Morfolinoetoxi)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10015712
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
857284-07-2
C13H19NO3
237.299
MFCD07772846
DZHYOLUKMGNRTO-UHFFFAOYSA-N
3-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
7164622
[3-(2-morfolin-4-iletoxi)fenil]metanol
C1COCCN1CCOC2=CC=CC(=C2)CO
857284-07-2
C13H19NO3
237.299
MFCD07772846
DZHYOLUKMGNRTO-UHFFFAOYSA-N
3-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
7164622
[3-(2-morfolin-4-iletoxi)fenil]metanol
C1COCCN1CCOC2=CC=CC(=C2)CO
Nombre del producto químico o material [3-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.3
Porcentaje de pureza 97%