Learn More
Alfa Aesar™ 3-(2-metoxifenoxi)-1,2-propanediol, +99 %
Marca:  Alfa Aesar™ A16827.18
Detalles adicionales : CAS : 93-14-1 Peso : 0.05000kg
Cantidad 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11442858
  • 27.33€ / 50 g
Fecha estimada de envío
19-05-2021
Descripción
Descripción
Solubilidad
soluble en agua (50 mg/ml a 25°C), metanol, DMSO (40 mg/ml a 25°C), DMF, etanol (50 mg/ml), glicerol y glicol.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
93-14-1
198.218
HSRJKNPTNIJEKV-UHFFFAOYSA-N
3516
COC1=CC=CC=C1OCC(CO)O
C10H14O4
MFCD00016873
guaifenesin, guaiphenesin, glyceryl guaiacolate, glycerol guaiacolate, guaiphenesine, guaiacol glyceryl ether, methphenoxydiol, aeronesin, breonesin, bronchol
3-(2-metoxifenoxi)propano-1,2-diol
Especificaciones
3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol
80°C to 82°C
93-14-1
MFCD00016873
14,4555
Soluble in water (50mg/ml at 25°C),methanol,DMSO (40mg/ml at 25°C),DMF,ethanol (50mg/ml),glycerol and glycol.
COC1=CC=CC=C1OCC(CO)O
198.218
198.22
215°C (19mmHg)
50g
C10H14O4
2049375
guaifenesin, guaiphenesin, glyceryl guaiacolate, glycerol guaiacolate, guaiphenesine, guaiacol glyceryl ether, methphenoxydiol, aeronesin, breonesin, bronchol
HSRJKNPTNIJEKV-UHFFFAOYSA-N
3-(2-metoxifenoxi)propano-1,2-diol
3516
≥99%
Videos
SDS Documentos