Learn More
3-(2-Furil)benzonitrilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175267
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
112598-77-3
C11H7NO
169.183
MFCD04039075
BUZQKXZXWYCNJK-UHFFFAOYSA-N
4163731
3-(furan-2-il)benzonitrilo
C1=CC(=CC(=C1)C2=CC=CO2)C#N
112598-77-3
C11H7NO
169.183
MFCD04039075
BUZQKXZXWYCNJK-UHFFFAOYSA-N
4163731
3-(furan-2-il)benzonitrilo
C1=CC(=CC(=C1)C2=CC=CO2)C#N
Nombre del producto químico o material 3-(2-Furyl)benzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-2-furyl benzonitrile, 3-furan-2-yl benzonitrile, benzonitrile,3-2-furanyl, 3-furan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile, 3-2-furanyl, acmc-20mgkx, 3-2-furanyl benzonitrile, 3-2-furyl benzenecarbonitrile, 3-furan-2-yl benzenecarbonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 97%