Learn More
3-(2-Furyl)benzonitrile, ≥97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC46116DA
Detalles adicionales : CAS : 112598-77-3 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10612475
  • 58.80€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
112598-77-3
169.183
BUZQKXZXWYCNJK-UHFFFAOYSA-N
4163731
C1=CC(=CC(=C1)C2=CC=CO2)C#N
C11H7NO
MFCD04039075
3-2-furyl benzonitrile, 3-furan-2-yl benzonitrile, benzonitrile,3-2-furanyl, 3-furan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile, 3-2-furanyl, acmc-20mgkx, 3-2-furanyl benzonitrile, 3-2-furyl benzenecarbonitrile, 3-furan-2-yl benzenecarbonitrile
3-(furan-2-yl)benzonitrile
Especificaciones
3-(2-Furyl)benzonitrile
112598-77-3
100.0
C11H7NO
3-2-furyl benzonitrile, 3-furan-2-yl benzonitrile, benzonitrile,3-2-furanyl, 3-furan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile, 3-2-furanyl, acmc-20mgkx, 3-2-furanyl benzonitrile, 3-2-furyl benzenecarbonitrile, 3-furan-2-yl benzenecarbonitrile
C1=CC(=CC(=C1)C2=CC=CO2)C#N
169.183
169.18
1g
96.5
97%
MFCD04039075
BUZQKXZXWYCNJK-UHFFFAOYSA-N
3-(furan-2-yl)benzonitrile
4163731
97%
Videos
SDS Documentos