Learn More
3-(2-Furil)-1H-pirazol-5-amina, +95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510018
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
96799-02-9
C7H7N3O
149.153
XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 3-2-furyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-2-furyl pyrazole, 3-amino-5-2-furyl pyrazole, 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-2-furyl-1h-pyrazole, 5-2-furanyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-fur-2-yl-1h-pyrazole, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-amine
523183
5-(furan-2-il)-1H-pirazol-3-amina
C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)N
96799-02-9
C7H7N3O
149.153
XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 3-2-furyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-2-furyl pyrazole, 3-amino-5-2-furyl pyrazole, 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-2-furyl-1h-pyrazole, 5-2-furanyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-fur-2-yl-1h-pyrazole, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-amine
523183
5-(furan-2-il)-1H-pirazol-3-amina
C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)N
Nombre del producto químico o material 3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 95%