Learn More
Ácido 3-(2-furil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175258
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
859851-00-6
C9H8N2O3
192.17
MFCD08271950
MOPCEJWYTICWJM-UHFFFAOYSA-N
3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-2-furanyl-1-methyl, 3-fur-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
7537643
CN1N=C(C=C1C(O)=O)C1=CC=CO1
859851-00-6
C9H8N2O3
192.17
MFCD08271950
MOPCEJWYTICWJM-UHFFFAOYSA-N
3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-2-furanyl-1-methyl, 3-fur-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
7537643
CN1N=C(C=C1C(O)=O)C1=CC=CO1
Nombre del producto químico o material 3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido 5-(furan-2-il)-2-metilpirazol-3-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 97%