Learn More
[3-(2-Furil)-1-metil-1H-pirazol-5-il]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510692
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
886851-33-8
C9H10N2O2
178.191
BYXYWFXMSJTOKB-UHFFFAOYSA-N
3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazol-3-yl methanol, 3-2-furyl-1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol
18525804
[5-(furan-2-il)-2-metilpirazol-3-il]metanol
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CO2)CO
886851-33-8
C9H10N2O2
178.191
BYXYWFXMSJTOKB-UHFFFAOYSA-N
3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazol-3-yl methanol, 3-2-furyl-1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol
18525804
[5-(furan-2-il)-2-metilpirazol-3-il]metanol
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CO2)CO
Nombre del producto químico o material [3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]methanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 97%