Learn More
3-(2-Cloro-6-fluorofenil)-5-metilisoxazol-4-carboxamida, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698966
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
4415-11-6
C11H8ClFN2O2
254.65
MFCD00173954
PPKCMGUTHICRLU-UHFFFAOYSA-N
3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxamide, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, maybridge1_006010, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4carboxamide, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxamide, 3-6-chloro-2-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxamide, 4-isoxazolecarboxamide,3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl
2736583
4415-11-6
C11H8ClFN2O2
254.65
MFCD00173954
PPKCMGUTHICRLU-UHFFFAOYSA-N
3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxamide, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, maybridge1_006010, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4carboxamide, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxamide, 3-6-chloro-2-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxamide, 4-isoxazolecarboxamide,3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl
2736583
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.65
Porcentaje de pureza 97%