Learn More
3-(2-Bromoacetil)benzonitrilo, 95 %, Maybridge
Marca: Maybridge SPB07593EB
Detalles adicionales : CAS : 50916-55-7 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2923 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. | 25g |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
50916-55-7 | |
224.057 | |
3-2-bromoacetyl benzonitrile, 3-cyanophenacyl bromide, 3-cyanophenacylbromide, 2-bromo-3'-cyanoacetophenone, 3-2-bromoacetyl benzenecarbonitrile, 3-bromoacetyl benzonitrile, 3-2-bromo-acetyl-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromoacetyl, 3-bromoacetyl-benzonitrile | |
3-(2-bromoacetil)benzonitrilo |
C9H6BrNO | |
XWCGNFLHRINYCE-UHFFFAOYSA-N | |
2735867 | |
C1=CC(=CC(=C1)C(=O)CBr)C#N |
Especificaciones
3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile | |
25g | |
95% | |
BrCH2C(O)C6H4CN | |
XWCGNFLHRINYCE-UHFFFAOYSA-N | |
3-(2-bromoacetil)benzonitrilo | |
2735867 | |
95% |
Frasco de vidrio ámbar | |
50916-55-7 | |
C9H6BrNO | |
3-2-bromoacetyl benzonitrile, 3-cyanophenacyl bromide, 3-cyanophenacylbromide, 2-bromo-3'-cyanoacetophenone, 3-2-bromoacetyl benzenecarbonitrile, 3-bromoacetyl benzonitrile, 3-2-bromo-acetyl-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromoacetyl, 3-bromoacetyl-benzonitrile | |
C1=CC(=CC(=C1)C(=O)CBr)C#N | |
224.057 | |
224.06 |