Learn More
Cloruro de 3-(2,6-diclorofenil)-5-metilisoxazol-4-carbonilo, Thermo Scientific™
Catalog Number 10435522
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
4462-55-9
C11H6Cl3NO2
290.524
IZQGELJKDARDMZ-UHFFFAOYSA-N
3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, dcimc chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl isoxazole-4-carbonyl chloride, pubchem8683, dsstox_cid_31536, dsstox_rid_97421
78212
cloruro de 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carbonilo
CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)C(=O)Cl
4462-55-9
C11H6Cl3NO2
290.524
IZQGELJKDARDMZ-UHFFFAOYSA-N
3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, dcimc chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl isoxazole-4-carbonyl chloride, pubchem8683, dsstox_cid_31536, dsstox_rid_97421
78212
cloruro de 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carbonilo
CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)C(=O)Cl
Nombre del producto químico o material 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.53
Porcentaje de pureza 97%