missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-(2,4-Difluorophenyl)-2-thioxo-4-thiazolidinone, 95%

Marca:  Alfa Aesar™ H63600.06

Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg

Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15498396

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD00175923
3-(2,4-Difluorophenyl)rhodanine

Especificaciones

3-(2,4-Difluorophenyl)-2-thioxo-4-thiazolidinone
MFCD00175923
245.26
95%
5g
3-(2,4-Difluorophenyl)rhodanine
Solid
Videos
SDS Documentos