Learn More
3-[2-(2-Aminoetilamino)etilamino]propil-trimetoxisilano, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756793
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
35141-30-1
C10H27N3O3Si
265.43
MFCD00069173
NHBRUUFBSBSTHM-UHFFFAOYSA-N
n1-2-aminoethyl-n2-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, 3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine, 3-2-2-aminoethylamino ethylamino propyl-trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl diethylenetriamine, n1-3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine, trimethoxysilylpropyldiethylenetriamine, 1,2-ethanediamine, n-2-aminoethyl-n'-3-trimethoxysilyl propyl, diethylenetriamino propyltrimethoxysilane, 3-2-2-aminoethylamino ethylamino propyltrimethoxysilane, n-2-aminoethyl-n'-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine
118771
N'-[2-(3-trimetoxisililpropilamino)etil]etano-1,2-diamina
CO[Si](CCCNCCNCCN)(OC)OC
35141-30-1
C10H27N3O3Si
265.43
MFCD00069173
NHBRUUFBSBSTHM-UHFFFAOYSA-N
n1-2-aminoethyl-n2-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, 3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine, 3-2-2-aminoethylamino ethylamino propyl-trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl diethylenetriamine, n1-3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine, trimethoxysilylpropyldiethylenetriamine, 1,2-ethanediamine, n-2-aminoethyl-n'-3-trimethoxysilyl propyl, diethylenetriamino propyltrimethoxysilane, 3-2-2-aminoethylamino ethylamino propyltrimethoxysilane, n-2-aminoethyl-n'-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine
118771
N'-[2-(3-trimetoxisililpropilamino)etil]etano-1,2-diamina
CO[Si](CCCNCCNCCN)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxysilane
Color Amarillo
Densidad 1.0310g/mL
Punto de ebullición 114.0°C to 118.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 137°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (H3CO)3Si(CH2)3NH(CH2)2NH(CH2)2NH2
Índice de refracción 1.4570 to 1.4610
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.031
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.43
Porcentaje de pureza 14 to 18% (amine (as NH2))
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-¢2-(2-Aminoethylamino)ethylamino!propyl-trimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.