Learn More
[3-(1-H-pirrol-1-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2693869
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
83140-94-7
C11H11NO
173.215
MFCD03086142
QQXDXYAGEXWXQU-UHFFFAOYSA-N
3-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolyl benzyl alcohol, 3-pyrrol-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 3-pyrrol-1-yl phenylmethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl phenylmethanol, benzenemethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl
2776531
(3-pirrol-1-ilfenil)metanol
C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)CO
83140-94-7
C11H11NO
173.215
MFCD03086142
QQXDXYAGEXWXQU-UHFFFAOYSA-N
3-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolyl benzyl alcohol, 3-pyrrol-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 3-pyrrol-1-yl phenylmethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl phenylmethanol, benzenemethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl
2776531
(3-pirrol-1-ilfenil)metanol
C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)CO
Nombre del producto químico o material [3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 97%