Learn More
3-(1H-Pirrol-1-il)benceno-1-carbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(1H-pyrrol-1-yl)benzene-1-carbothioamide |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.28 |
Porcentaje de pureza | 97% |