Learn More
3-(1H-pirrol-1-il)benzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10029121
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
129747-77-9
C11H9NO
171.20
MFCD03086140
PALTUANHIBXQMX-UHFFFAOYSA-N
2776528
3-pirrol-1-ilbenzaldehído
O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=C1
129747-77-9
C11H9NO
171.20
MFCD03086140
PALTUANHIBXQMX-UHFFFAOYSA-N
2776528
3-pirrol-1-ilbenzaldehído
O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=C1
Nombre del producto químico o material 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-1h-pyrrol-1-yl benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrrol-1-yl, benzaldehyde, 3-1h-pyrrol-1-yl, acmc-20airb, 3-pyrrolylbenzaldehyde, 3-1-pyrrolyl benzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 95%