Learn More
3-(1H-Pirrol-1-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698860
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
89353-42-4
C10H10N2
158.204
MFCD03407309
PJGDCPOPSNUYHC-UHFFFAOYSA-N
3-1h-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrol-1-yl-phenylamine, 3-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrolylphenylamine, 3-1-pyrrolyl aniline, 3-pyrrol-1-yl-aniline, 1-3-aminophenyl pyrrole, benzenamine, 3-1h-pyrrol-1-yl
2760546
3-pirrol-1-ilanilina
C1=CN(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N
89353-42-4
C10H10N2
158.204
MFCD03407309
PJGDCPOPSNUYHC-UHFFFAOYSA-N
3-1h-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrol-1-yl-phenylamine, 3-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrolylphenylamine, 3-1-pyrrolyl aniline, 3-pyrrol-1-yl-aniline, 1-3-aminophenyl pyrrole, benzenamine, 3-1h-pyrrol-1-yl
2760546
3-pirrol-1-ilanilina
C1=CN(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N
Nombre del producto químico o material 3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%