Learn More
[3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil]metanol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3176176
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
868755-55-9
C9H9N3O
175.19
MFCD08271897
KUSZGGXHHOYFHS-UHFFFAOYSA-N
3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazolyl phenyl methan-1-ol
20485344
[3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil]metanol
OCC1=CC(=CC=C1)N1C=NC=N1
868755-55-9
C9H9N3O
175.19
MFCD08271897
KUSZGGXHHOYFHS-UHFFFAOYSA-N
3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazolyl phenyl methan-1-ol
20485344
[3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil]metanol
OCC1=CC(=CC=C1)N1C=NC=N1
Nombre del producto químico o material [3-(1H-1, 2, 4-triazol-1-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 95%