Learn More
Ácido 3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3176194
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
167626-64-4
C9H7N3O2
189.174
MFCD08271895
SZKWCOCFEIVCAB-UHFFFAOYSA-N
22224944
ácido 3-(1,2,4-triazol-1-il)benzoico
C1=CC(=CC(=C1)N2C=NC=N2)C(=O)O
167626-64-4
C9H7N3O2
189.174
MFCD08271895
SZKWCOCFEIVCAB-UHFFFAOYSA-N
22224944
ácido 3-(1,2,4-triazol-1-il)benzoico
C1=CC(=CC(=C1)N2C=NC=N2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 3-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 3-1,2,4 triazol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, pubchem19567, 3-1,2,4-triazolyl benzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-1,2,4-triazole, benzoic acid,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%