Learn More
3-(1-Piridinio)-1-propanosulfonato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077814
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
15471-17-7
C8H11NO3S
201.24
MFCD00064468
REEBJQTUIJTGAL-UHFFFAOYSA-N
3-pyridin-1-ium-1-yl propane-1-sulfonate, ndsb-201, 1-3-sulphonatopropyl pyridinium, unii-qn4i6ai9ek, 3-1-pyridinio-1-propanesulfonate, 1-pyridiniumpropane-3-sulfonate, qn4i6ai9ek, 1-3-sulfopropyl pyridinium hydroxide, inner salt, pyridinium, 1-3-sulfopropyl-, inner salt, 1-3-sulfonatopropyl pyridin-1-ium
84929
1-(3-sulfonatopropyl)pyridin-1-ium
[O-]S(=O)(=O)CCC[N+]1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
15471-17-7
C8H11NO3S
201.24
MFCD00064468
REEBJQTUIJTGAL-UHFFFAOYSA-N
3-pyridin-1-ium-1-yl propane-1-sulfonate, ndsb-201, 1-3-sulphonatopropyl pyridinium, unii-qn4i6ai9ek, 3-1-pyridinio-1-propanesulfonate, 1-pyridiniumpropane-3-sulfonate, qn4i6ai9ek, 1-3-sulfopropyl pyridinium hydroxide, inner salt, pyridinium, 1-3-sulfopropyl-, inner salt, 1-3-sulfonatopropyl pyridin-1-ium
84929
1-(3-sulfonatopropyl)pyridin-1-ium
[O-]S(=O)(=O)CCC[N+]1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate
Punto de fusión 275.0°C
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Cantidad 50 g
Información de solubilidad (10% in water) Clear solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.25
Porcentaje de pureza 99%