Learn More
3-(1-Piperidinilmetil)indole, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7054833
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
5355-42-0
C14H18N2
214.312
MFCD00458412
HPKXPFRRVVWAPD-UHFFFAOYSA-N
n-skatylpiperidine, 3-piperidin-1-yl methyl-1h-indole, 3-piperidinomethyl indole, indole, 3-piperidinomethyl, 3-piperidin-1-ylmethyl-1h-indole, chembl57535, 3-piperidinomethyl-1h-indole, 3-1-piperidinylmethyl-1h-indole, 3-piperidylmethyl indole
21454
3-(piperidin-1-ilmetil)-1H-indole
C1CCN(CC1)CC2=CNC3=CC=CC=C32
5355-42-0
C14H18N2
214.312
MFCD00458412
HPKXPFRRVVWAPD-UHFFFAOYSA-N
n-skatylpiperidine, 3-piperidin-1-yl methyl-1h-indole, 3-piperidinomethyl indole, indole, 3-piperidinomethyl, 3-piperidin-1-ylmethyl-1h-indole, chembl57535, 3-piperidinomethyl-1h-indole, 3-1-piperidinylmethyl-1h-indole, 3-piperidylmethyl indole
21454
3-(piperidin-1-ilmetil)-1H-indole
C1CCN(CC1)CC2=CNC3=CC=CC=C32
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El3-(1-piperidinilmetil)indol, se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Libremente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(1-Piperidinylmethyl)indole
Color Claro a blanco
Cantidad 250 mg
Beilstein 176547
Información de solubilidad Freely soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.3
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido