Learn More
3-(1-Metil-4-piperidinil)indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054645
66.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
17403-07-5
C14H18N2
214.31
MFCD07776765
KYSCKYJNMTUJPA-UHFFFAOYSA-N
11206672
3-(1-metilpiperidina-4-il)-1H-indol
CN1CCC(CC1)C1=CNC2=CC=CC=C12
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
17403-07-5
C14H18N2
214.31
MFCD07776765
KYSCKYJNMTUJPA-UHFFFAOYSA-N
11206672
3-(1-metilpiperidina-4-il)-1H-indol
CN1CCC(CC1)C1=CNC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)indole
Color Blanco a amarillo
Cantidad 250 mg
Beilstein 1573327
Sinónimo 3-1-methyl-4-piperidinyl-1h-indole, 3-n-methylpiperidinyl indole, 3-1-methylpiperidin-4-yl-1h-indole, unii-7nsm99c49f, 3-1-methyl-4-piperidinyl indole, 1h-indole, 3-1-methyl-4-piperidinyl, naratriptan impurity a, usp naratriptan related compound a free base, naratriptan hydrochloride impurity, 3-1-methylpiperidin-4-yl-1h-indole-usp, 1h-indole,3-1-methyl-4-piperidinyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido