Learn More
3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)benzaldehído, 90 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC60604DA
Detalles adicionales : CAS : 179056-79-2 Peso : 0.05100kg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10002274
  • 221.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío
03-05-2021
179056-79-2
186.214
SSAPUQDWKCUIAR-UHFFFAOYSA-N
10511755
CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)C=O
C11H10N2O
MFCD08669912
3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzaldehyde, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-formylphenyl-1-methyl-1h-pyrazole
3-(1-metilpirazol-3-il)benzaldehído
Especificaciones
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde
1g
89.5
90%
MFCD08669912
SSAPUQDWKCUIAR-UHFFFAOYSA-N
3-(1-metilpirazol-3-il)benzaldehído
10511755
90%
Frasco de vidrio ámbar
179056-79-2
100.0
C11H10N2O
3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzaldehyde, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-formylphenyl-1-methyl-1h-pyrazole
CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)C=O
186.214
186.21
Videos
SDS Documentos