Learn More
Alfa Aesar™ 3-(1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-6-nitroindole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63467.03
Detalles adicionales : CAS : 200714-15-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498316
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
200714-15-4
257.293
SNMWLNIETAOOER-UHFFFAOYSA-N
18797484
CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=CC(=C3)[N+](=O)[O-]
C14H15N3O2
MFCD23380601
6-nitro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-nitroindole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-6-nitro-1h-indole, 6-nitro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-6-nitro-1h-indole
3-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-6-nitro-1H-indole
Especificaciones
3-(1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-6-nitroindole
1g
C14H15N3O2
6-nitro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-nitroindole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-6-nitro-1h-indole, 6-nitro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-6-nitro-1h-indole
CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=CC(=C3)[N+](=O)[O-]
257.293
257.29
97%
Yellow
200714-15-4
MFCD23380601
SNMWLNIETAOOER-UHFFFAOYSA-N
3-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-6-nitro-1H-indole
18797484
Solid
Videos
SDS Documentos