missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-(1-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-6-bromoindole, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H63145.03

Detalles adicionales : CAS : 345235-82-7 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15448146

  • 140.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 16-08-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

345235-82-7
377.282
PPCNEFYOYUIWAK-UHFFFAOYSA-N
18407064
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=CC(=C3)Br
C18H21BrN2O2
MFCD28100487
tert-butyl 4-6-bromo-1h-indol-3-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 3-1-boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-bromoindole, 3-1-t-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-6-bromoindole, 3-1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-6-bromoindole, tert-butyl 4-6-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate
tert-butyl 4-(6-bromo-1H-indol-3-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate

Especificaciones

3-(1-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-6-bromoindole
345235-82-7
MFCD28100487
PPCNEFYOYUIWAK-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-(6-bromo-1H-indol-3-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
18407064
Solid
1g
C18H21BrN2O2
tert-butyl 4-6-bromo-1h-indol-3-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 3-1-boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-bromoindole, 3-1-t-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-6-bromoindole, 3-1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-6-bromoindole, tert-butyl 4-6-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=CC(=C3)Br
377.282
377.28
97%
Videos
SDS Documentos