missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-(1-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-6-bromoindole, 97%

58.60€ - 582.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 345235-82-7
Fórmula molecular C18H21BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 377.282
Número MDL MFCD28100487
InChI Key PPCNEFYOYUIWAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-6-bromo-1h-indol-3-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 3-1-boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-bromoindole, 3-1-t-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-6-bromoindole, 3-1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-6-bromoindole, tert-butyl 4-6-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate
PubChem CID 18407064
IUPAC Name tert-butyl 4-(6-bromo-1H-indol-3-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=CC(=C3)Br
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15468146 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63145.MD
250mg 58.60€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
15448146 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63145.03
1g 140.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
15458146 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63145.06
5g 582.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

345235-82-7
377.282
PPCNEFYOYUIWAK-UHFFFAOYSA-N
18407064
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=CC(=C3)Br
C18H21BrN2O2
MFCD28100487
tert-butyl 4-6-bromo-1h-indol-3-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 3-1-boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-bromoindole, 3-1-t-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-6-bromoindole, 3-1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-6-bromoindole, tert-butyl 4-6-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate
tert-butyl 4-(6-bromo-1H-indol-3-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate

Especificaciones

250mg
345235-82-7
MFCD28100487
PPCNEFYOYUIWAK-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-(6-bromo-1H-indol-3-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
18407064
Solid
3-(1-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-6-bromoindole
C18H21BrN2O2
tert-butyl 4-6-bromo-1h-indol-3-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 3-1-boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-bromoindole, 3-1-t-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-6-bromoindole, 3-1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-6-bromoindole, tert-butyl 4-6-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=CC(=C3)Br
377.282
377.28
97%