missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-(1-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-5-bromoindole, 97%

58.60€ - 582.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 886361-90-6
Fórmula molecular C18H21BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 377.282
Número MDL MFCD08276937
InChI Key HVSRIJCRJQQFJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-1 2h-pyridinecarboxylate, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, bromoindolyldihydropyridinecarboxylate, 3-1-boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-5-bromoindole, 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate
PubChem CID 18526024
IUPAC Name tert-butyl 4-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)Br
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15468246 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63327.MD
250mg 58.60€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15448246 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63327.03
1g 140.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15458246 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63327.06
5g 582.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

886361-90-6
377.282
HVSRIJCRJQQFJQ-UHFFFAOYSA-N
18526024
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)Br
C18H21BrN2O2
MFCD08276937
tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-1 2h-pyridinecarboxylate, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, bromoindolyldihydropyridinecarboxylate, 3-1-boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-5-bromoindole, 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate
tert-butyl 4-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate

Especificaciones

250mg
886361-90-6
MFCD08276937
tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-1 2h-pyridinecarboxylate, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, bromoindolyldihydropyridinecarboxylate, 3-1-boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-5-bromoindole, 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)Br
377.282
377.28
97%
3-(1-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-5-bromoindole
C18H21BrN2O2
9936283
HVSRIJCRJQQFJQ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
18526024
Solid