Learn More
Alfa Aesar™ 3-(1-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-5-bromoindole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63327.03
Detalles adicionales : CAS : 886361-90-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448246
  • 140.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
886361-90-6
377.282
HVSRIJCRJQQFJQ-UHFFFAOYSA-N
18526024
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)Br
C18H21BrN2O2
MFCD08276937
tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-1 2h-pyridinecarboxylate, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, bromoindolyldihydropyridinecarboxylate, 3-1-boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-5-bromoindole, 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate
tert-butyl 4-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
Especificaciones
1g
886361-90-6
MFCD08276937
tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-1 2h-pyridinecarboxylate, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, bromoindolyldihydropyridinecarboxylate, 3-1-boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-5-bromoindole, 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-bromo-1h-indol-3-yl-3,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)Br
377.282
377.28
97%
3-(1-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-5-bromoindole
C18H21BrN2O2
9936283
HVSRIJCRJQQFJQ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
18526024
Solid
Videos
SDS Documentos