Learn More
Alfa Aesar™ 3-(1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63792.03
Detalles adicionales : CAS : 17403-05-3 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498516
  • 113.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
17403-05-3
288.394
TYKXLUMYKFFSJE-UHFFFAOYSA-N
6618861
C1CN(CC=C1C2=CNC3=CC=CC=C32)CC4=CC=CC=C4
C20H20N2
MFCD11840336
3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-benzyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl indole, 1h-indole, 3-1,2,3,6-tetrahydro-1-phenylmethyl-4-pyridinyl
3-(1-benzyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-1H-indole
Especificaciones
1g
17403-05-3
MFCD11840336
3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-benzyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl indole, 1h-indole, 3-1,2,3,6-tetrahydro-1-phenylmethyl-4-pyridinyl
C1CN(CC=C1C2=CNC3=CC=CC=C32)CC4=CC=CC=C4
288.394
288.39
97%
3-(1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole
C20H20N2
1585234
TYKXLUMYKFFSJE-UHFFFAOYSA-N
3-(1-benzyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-1H-indole
6618861
Solid
Videos
SDS Documentos