Learn More
Alfa Aesar™ 3-(1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-6-nitroindole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63155.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448156
  • 930.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
1637781-31-7
333.39
PUSWMOXURSNMOS-UHFFFAOYSA-N
99728627
C20H19N3O2
MFCD28098695
3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-nitroindole, 3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-nitroindole, 3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-6-nitro-1h-indole, 6-nitro-3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole
Especificación
3-(1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-6-nitroindole
1637781-31-7
MFCD28098695
PUSWMOXURSNMOS-UHFFFAOYSA-N
99728627
Solid
5g
C20H19N3O2
3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-nitroindole, 3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-nitroindole, 3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-6-nitro-1h-indole, 6-nitro-3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole
333.39
333.38
97%