Learn More
3-(1-Azepanil)-2,2-dimetilpropilamina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(1-Azepanyl)-2, 2-dimethylpropylamine |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.32 |
Porcentaje de pureza | 95% |