missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-[1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutylamino]-Fmoc-L-alanine, 95%, Alfa Aesar™

104.00€ - 312.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 607366-20-1
Fórmula molecular C31H36N2O6
Molecular Weight (g/mol) 532.637
Número MDL MFCD01631659
InChI Key HLIFXCXTXPXGNH-VWLOTQADSA-N
Sinónimo fmoc-dap ivdde-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino propanoic acid, fmoc-3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino-l-alanine, ambotzfaa1464, 2s-3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, 3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine, n-alpha-fmoc-n-beta-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene-3-methylbutyl-l-2,3-diaminopropionic acid
PubChem CID 51340517
IUPAC Name (2S)-3-[[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic acid
SMILES CC(C)CC(=C1C(=O)CC(CC1=O)(C)C)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15455645 SDS Ver documentos Alfa Aesar
H63926.MD
250mg 104.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15445645 SDS Ver documentos Alfa Aesar
H63926.03
1g 312.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

607366-20-1
532.637
HLIFXCXTXPXGNH-VWLOTQADSA-N
51340517
CC(C)CC(=C1C(=O)CC(CC1=O)(C)C)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
C31H36N2O6
MFCD01631659
fmoc-dap ivdde-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino propanoic acid, fmoc-3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino-l-alanine, ambotzfaa1464, 2s-3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, 3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine, n-alpha-fmoc-n-beta-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene-3-methylbutyl-l-2,3-diaminopropionic acid
(2S)-3-[[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic acid

Especificaciones

3-[1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutylamino]-Fmoc-L-alanine
C31H36N2O6
fmoc-dap ivdde-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino propanoic acid, fmoc-3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino-l-alanine, ambotzfaa1464, 2s-3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, 3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine, n-alpha-fmoc-n-beta-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene-3-methylbutyl-l-2,3-diaminopropionic acid
CC(C)CC(=C1C(=O)CC(CC1=O)(C)C)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
532.637
532.63
95%
607366-20-1
MFCD01631659
HLIFXCXTXPXGNH-VWLOTQADSA-N
(2S)-3-[[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic acid
51340517
Solid
250mg