Learn More
3-[1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutylamino]-Fmoc-L-alanine, 95%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H63926.MD
Detalles adicionales : CAS : 607366-20-1 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15455645
  • 104.00€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
607366-20-1
532.637
HLIFXCXTXPXGNH-VWLOTQADSA-N
51340517
CC(C)CC(=C1C(=O)CC(CC1=O)(C)C)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
C31H36N2O6
MFCD01631659
fmoc-dap ivdde-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino propanoic acid, fmoc-3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino-l-alanine, ambotzfaa1464, 2s-3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, 3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine, n-alpha-fmoc-n-beta-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene-3-methylbutyl-l-2,3-diaminopropionic acid
(2S)-3-[[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic acid
Especificación
3-[1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutylamino]-Fmoc-L-alanine
C31H36N2O6
fmoc-dap ivdde-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino propanoic acid, fmoc-3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino-l-alanine, ambotzfaa1464, 2s-3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, 3-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene-3-methylbutyl amino-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine, n-alpha-fmoc-n-beta-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene-3-methylbutyl-l-2,3-diaminopropionic acid
CC(C)CC(=C1C(=O)CC(CC1=O)(C)C)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
532.637
532.63
95%
607366-20-1
MFCD01631659
HLIFXCXTXPXGNH-VWLOTQADSA-N
(2S)-3-[[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic acid
51340517
Solid
250mg