Learn More
[3-(1,3-tiazol-2-il)fenil]metilamina, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC36513CB
Detalles adicionales : CAS : 672324-88-8 Peso : 0.05025kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10022274
  • 99.86€ / 250 miligramos
Fecha estimada de envío
03-05-2021
672324-88-8
190.264
UGCRMJJXRCJZHJ-UHFFFAOYSA-N
18525727
C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=NC=CS2
C10H10N2S
MFCD08741424
3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methylamine, 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 1-3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl benzylamine, benzenemethanamine, 3-2-thiazolyl, 2-3-aminomethyl phenyl-1,3-thiazole, benzenemethanamine,3-2-thiazolyl
[3-(1,3-tiazol-2-il)fenil]metanamina
Especificaciones
[3-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methylamine
250mg
96.5
95%
MFCD08741424
UGCRMJJXRCJZHJ-UHFFFAOYSA-N
[3-(1,3-tiazol-2-il)fenil]metanamina
18525727
97%
Frasco de vidrio ámbar
672324-88-8
100.0
C10H10N2S
3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methylamine, 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 1-3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl benzylamine, benzenemethanamine, 3-2-thiazolyl, 2-3-aminomethyl phenyl-1,3-thiazole, benzenemethanamine,3-2-thiazolyl
C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=NC=CS2
190.264
190.27
Videos
SDS Documentos