Learn More
Cloruro de 3-(1,3-dioxolan-2-il)tiofeno-2-sulfonilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.71 |
Porcentaje de pureza | 97% |