Learn More
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-thiophenecarboxylic acid, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC58801DA
Detalles adicionales : CAS : 934570-44-2 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10225704
  • 230.90€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
934570-44-2
200.208
ZODQJPSGAHBVHU-UHFFFAOYSA-N
24229593
C1COC(O1)C2=C(SC=C2)C(=O)O
C8H8O4S
MFCD09702391
3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-2-carboxythien-3-yl-1,3-dioxolane, 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-1,3-dioxolan-2-yl
3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Especificaciones
1g
Amber Glass Bottle
96.5
97%
MFCD09702391
ZODQJPSGAHBVHU-UHFFFAOYSA-N
3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
24229593
97%
3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
934570-44-2
100.0
C8H8O4S
3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-2-carboxythien-3-yl-1,3-dioxolane, 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-1,3-dioxolan-2-yl
C1COC(O1)C2=C(SC=C2)C(=O)O
200.208
200.21
Videos
SDS Documentos