Learn More
3-(1,3-Benzotiazol-2-il)-4-metilthiofen-2-amina, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698842
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
232941-00-3
C12H10N2S2
246.35
MFCD02179980
YXXFAQKMMOVVIA-UHFFFAOYSA-N
3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methylthiophen-2-amine, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl benzothiazole, 3-benzo d thiazol-2-yl-4-methylthiophen-2-amine, 2-thiophenamine,3-2-benzothiazolyl-4-methyl, maybridge1_003812, 3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-2-thienylamine, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl-1,3-benzothiazol, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl-1,3-benzothiazole, 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-2-thiophenamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-thiophen-2-amine
2735376
3-(1,3-bencitiazol-2-il)-4-metiltiofen-2-amina
CC1=CSC(N)=C1C1=NC2=CC=CC=C2S1
232941-00-3
C12H10N2S2
246.35
MFCD02179980
YXXFAQKMMOVVIA-UHFFFAOYSA-N
3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methylthiophen-2-amine, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl benzothiazole, 3-benzo d thiazol-2-yl-4-methylthiophen-2-amine, 2-thiophenamine,3-2-benzothiazolyl-4-methyl, maybridge1_003812, 3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-2-thienylamine, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl-1,3-benzothiazol, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl-1,3-benzothiazole, 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-2-thiophenamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-thiophen-2-amine
2735376
3-(1,3-bencitiazol-2-il)-4-metiltiofen-2-amina
CC1=CSC(N)=C1C1=NC2=CC=CC=C2S1
Nombre del producto químico o material 3-(1, 3-Benzothiazol-2-yl)-4-methylthiophen-2-amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.36
Porcentaje de pureza 97%