Learn More
3-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-4-methylthiophen-2-amine, Maybridge
Marca:  Maybridge GK03755DE
Detalles adicionales : CAS : 232941-00-3 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10427184
  • 148.40€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
232941-00-3
246.346
YXXFAQKMMOVVIA-UHFFFAOYSA-N
2735376
CC1=CSC(=C1C2=NC3=CC=CC=C3S2)N
C12H10N2S2
MFCD02179980
3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methylthiophen-2-amine, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl benzothiazole, 3-benzo d thiazol-2-yl-4-methylthiophen-2-amine, 2-thiophenamine,3-2-benzothiazolyl-4-methyl, maybridge1_003812, 3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-2-thienylamine, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl-1,3-benzothiazol, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl-1,3-benzothiazole, 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-2-thiophenamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-thiophen-2-amine
3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-4-methylthiophen-2-amine
Especificaciones
5g
232941-00-3
100.0
C12H10N2S2
3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methylthiophen-2-amine, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl benzothiazole, 3-benzo d thiazol-2-yl-4-methylthiophen-2-amine, 2-thiophenamine,3-2-benzothiazolyl-4-methyl, maybridge1_003812, 3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-2-thienylamine, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl-1,3-benzothiazol, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl-1,3-benzothiazole, 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-2-thiophenamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-thiophen-2-amine
CC1=CSC(=C1C2=NC3=CC=CC=C3S2)N
246.346
246.36
3-(1, 3-Benzothiazol-2-yl)-4-methylthiophen-2-amine
96.5
97%
MFCD02179980
YXXFAQKMMOVVIA-UHFFFAOYSA-N
3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-4-methylthiophen-2-amine
2735376
97%
Videos
SDS Documentos