Learn More
Alfa Aesar™ 3-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)indole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63821.06
Detalles adicionales : CAS : 65347-55-9 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490719
  • 542.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
65347-55-9
198.269
CIRSPTXGPFAXRE-UHFFFAOYSA-N
2761023
C1CNCC=C1C2=CNC3=CC=CC=C32
C13H14N2
MFCD03695471
3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, chembl27811, 3-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, 3-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole, 3-4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl indole, thpindole, d02mvr, 3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl indole, 3-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl 1h-indol, 3-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl 1h-indole
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole
Especificaciones
3-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)indole
65347-55-9
MFCD03695471
3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, chembl27811, 3-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, 3-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole, 3-4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl indole, thpindole, d02mvr, 3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl indole, 3-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl 1h-indol, 3-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl 1h-indole
C1CNCC=C1C2=CNC3=CC=CC=C32
198.269
198.26
95%
5g
C13H14N2
958099
CIRSPTXGPFAXRE-UHFFFAOYSA-N
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole
2761023
Solid
Videos
SDS Documentos