Learn More
3-(1,1,1-Tributilstanil)piridina, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698836
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
59020-10-9
C17H31NSn
368.152
MFCD00052054
CFQJBWKKHCMCGJ-UHFFFAOYSA-N
3-tributylstannyl pyridine, 3-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 3-pyridyltri-n-butyltin, pyridine, 3-tributylstannyl, 3-tri-n-butylstannyl pyridine, 3-pyridyltributylstannane, 3-tributylstannylpyridine, 3-tris but-1-ylstannyl pyridine, 3-tributylstannanyl-pyridine, 3-pyridyltributyltin
3483848
tributil(piridin-3-il)estannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CC=C1
59020-10-9
C17H31NSn
368.152
MFCD00052054
CFQJBWKKHCMCGJ-UHFFFAOYSA-N
3-tributylstannyl pyridine, 3-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 3-pyridyltri-n-butyltin, pyridine, 3-tributylstannyl, 3-tri-n-butylstannyl pyridine, 3-pyridyltributylstannane, 3-tributylstannylpyridine, 3-tris but-1-ylstannyl pyridine, 3-tributylstannanyl-pyridine, 3-pyridyltributyltin
3483848
tributil(piridin-3-il)estannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CC=C1
Nombre del producto químico o material 3-(1, 1, 1-Tributylstannyl)pyridine
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.15
Porcentaje de pureza 90%