Learn More
3-(1,1,1-Tributilstanil)piridina, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(1, 1, 1-Tributylstannyl)pyridine |
% mín. CAS | 90.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.15 |
Porcentaje de pureza | 90% |