Learn More
(2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-diethylphospholane, 97%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H63024.ME
Detalles adicionales : CAS : 1217655-83-8 Peso : 0.00050kg
Cantidad. 500mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498096
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
1217655-83-8
292.359
UKBFKBMQNUOKTD-KBPBESRZSA-N
16218309
CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)CC
C17H25O2P
MFCD09265098
2s,5s---1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, s,s-et-rajphos, 2-2-2s,5s-2,5-diethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, trans-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, 2s,5s-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, 2s,5s---1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, kanata purity
2-[2-[(2S,5S)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-1,3-dioxolane
Especificaciones
(2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-diethylphospholane
1.5620
Colorless to Yellow
1217655-83-8
MFCD09265098
UKBFKBMQNUOKTD-KBPBESRZSA-N
2-[2-[(2S,5S)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-1,3-dioxolane
16218309
Liquid
1.073g/mL
Air Sensitive
500mg
C17H25O2P
2s,5s---1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, s,s-et-rajphos, 2-2-2s,5s-2,5-diethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, trans-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, 2s,5s-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, 2s,5s---1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, kanata purity
CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)CC
292.359
292.35
97%
Videos
SDS Documentos