Learn More
Éster metílico de ácido (2R,4S)-N-BOC-4-hidroxipiperidina-2-carboxílico, 95 %, 98 % ee, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 362970010
Detalles adicionales : CAS : 321744-26-7 Peso : 0.05100kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10028781
  • 411.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío
03-05-2021
321744-26-7
259.3
RNMVWSAJMIKMDY-DTWKUNHWSA-N
2734504
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1C(=O)OC)O
C12H21NO5
MFCD02259744
2r,4s-n-boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acid methyl ester, 2r,4s-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2r,4s-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate, 2r,4s-n-boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic aci, 2r,4s-1-tert-butyl2-methyl4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate, n-tert-butoxycarbonyl-cis-4-hydroxy-l-pipecolinic acid methyl ester, 1-o-tert-butyl 2-o-methyl 2r,4s-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate, o1-tert-butyl o2-methyl 2r,4s-4-oxidanylpiperidine-1,2-dicarboxylate, tert-butyl 4s,2r-4-hydroxy-2-methoxycarbonyl piperidinecarboxylate, 2r-4beta-hydroxypiperidine-1,2beta-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-methyl ester
1-O-terc-butil 2-O-metil (2R,4S)-4-hidroxipiperidina-1,2-dicarboxilato
Especificaciones
(2R, 4S)-N-BOC-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid methyl ester
Authentic
Ámbar a incoloro
95%, (98% e.e.)
94.0
94% min. (HPLC)
MFCD02259744
RNMVWSAJMIKMDY-DTWKUNHWSA-N
1-O-terc-butil 2-O-metil (2R,4S)-4-hidroxipiperidina-1,2-dicarboxilato
2734504
Líquido viscoso o masa cerosa
97.5% min. (GC)
Frasco de vidrio
1g
321744-26-7
100.0
C12H21NO5
2r,4s-n-boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acid methyl ester, 2r,4s-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2r,4s-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate, 2r,4s-n-boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic aci, 2r,4s-1-tert-butyl2-methyl4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate, n-tert-butoxycarbonyl-cis-4-hydroxy-l-pipecolinic acid methyl ester, 1-o-tert-butyl 2-o-methyl 2r,4s-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate, o1-tert-butyl o2-methyl 2r,4s-4-oxidanylpiperidine-1,2-dicarboxylate, tert-butyl 4s,2r-4-hydroxy-2-methoxycarbonyl piperidinecarboxylate, 2r-4beta-hydroxypiperidine-1,2beta-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-methyl ester
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1C(=O)OC)O
259.3
259.3
95%,98% ee
Videos
SDS Documentos