Learn More
Ácido 2H-cromen-3-carboxílico, 90 %
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2H-Chromene-3-carboxylic acid |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.17 |
Porcentaje de pureza | 90% |